Learn More
SGE™ Jeringas con válvulas
Código de producto. 15258493
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15258493 500 μl cada uno
11991134 50 ml cada uno
12727007 2,5 ml cada uno
11981134 25 ml cada uno
11961134 5 ml cada uno
11913604 1 ml cada uno
10053652 100 ml cada uno
10713174 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15258493 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 007279
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Válvula con aguja extraíble preensamblada o válvula Luer Lock
  • Bajo grado de contaminación cruzada por la jeringa
  • Reducción de la interacción de muestras inespecíficas
  • Aumento de la recuperación de analitos
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
  • Material: Vidrio de borosilicato, émbolo de PTFE (estanco al gas)
Con aguja extraíble
  • Longitud de la aguja: 50 mm
  • Calibre: 23
  • Diámetro externo: 0,63mm
  • Diámetro interno: 0,2mm
  • Punta cónica
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 23 G
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa
Volumen (métrico) 500 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Extraíble