Learn More
SGE™ Jeringas con válvulas
Código de producto. 11961134
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11961134 5 ml cada uno
15258493 500 μl cada uno
11991134 50 ml cada uno
12727007 2,5 ml cada uno
11981134 25 ml cada uno
11913604 1 ml cada uno
10053652 100 ml cada uno
10713174 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11961134 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 008770
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Válvula con aguja extraíble preensamblada o válvula Luer Lock
  • Bajo grado de contaminación cruzada por la jeringa
  • Reducción de la interacción de muestras inespecíficas
  • Aumento de la recuperación de analitos
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
  • Material: Vidrio de borosilicato, émbolo de PTFE (estanco al gas)
Con aguja extraíble
  • Longitud de la aguja: 50 mm
  • Calibre: 23
  • Diámetro externo: 0,63mm
  • Diámetro interno: 0,2mm
  • Punta cónica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo)
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
Tipo de producto Jeringa
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Luer Lock, extraíble