Learn More
Hamilton™ Jeringa ChemSeal™
Código de producto. 11507874
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11507874 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 11507874 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 202145
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con muestreadores automáticos Thermo Scientific™.
  • 250 μl volumen
  • Sin aguja
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Descripción Esterilizable en gas
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 34,5 bar (500 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 1725
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 250 μl
Tipo de conexión ChemSeal