Learn More
Hamilton™ Dispensador Terasaki
Descripción
- Diseñado para el llenado rápido de placas HLA/Terasaki de 60 pocillos con espaciado de pocillos de 6,35 mm
- Utiliza agujas extraíbles
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Dispensador Terasaki |
| Capacidad (métrico) | 50 μL |