Learn More
Terumo™ Jeringa Ste Tuberculin
Descripción
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 25 G |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Tipo de producto | Jeringa Ste Tuberculin |
| Envase | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 1 mL |