Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa de aguja fija SuperfleX para inyectores valco/rheodyne SGE
Código de producto. 12977546
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
12977546 22 G paquete de 6
1 options
Código de producto. 12977546
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 002330
Aguja fija con punta de LC y émbolo flexible.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para las válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, Valco y SSI
Especificaciones
Material SuperfleX (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,17 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,028 mm
Cantidad 6/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja LC