Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa fija de 10 μl SGE
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa de inyección manual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Cantidad | 25/paq. |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | bisel |