Learn More
Socorex™ Jeringas de vidrio Dosys™
Descripción
- Construcción de vidrio de borosilicato.
- Resistencia superior a sustancias químicas, el calor y los golpes.
- Alternativa de bajo costo a las jeringas de plástico desechables.
- Émbolo y cilindro con mecánica de precisión.
- Excelente ajuste y estanqueidad al líquido (no estancos al gas).
- Graduaciones permanentes de alta visibilidad.
- Boquillas Luer de vidrio y Luer de metal disponibles.
- Se puede esterilizar hasta 160 °C / 320 °F.
- Muy fácil de desmontar y limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio (cuerpo), Vidrio (émbolo), Vidrio (punta) |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Graduaciones | 1 ml |
| Cantidad | 2/paq. |
| Volumen (métrico) | De 1 a 20 ml |
| Tipo de conexión | Boquilla Luer |
| Graduated | Sí |