Learn More
Hamilton™ Jeringa
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,23 mm |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Estilo de punta de aguja | 45° |