Learn More
siringaldehído, TRC
Código de producto. 30422061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422061 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30422061 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS9200451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Fórmula molecular C9 H10 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579