Learn More
Syringaldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16459156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1390
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Specifications
Nombre del producto químico o material Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Color Off-White to Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=CC1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation