Learn More
Siringaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499020 5 g 5 g
11409030 25 g 25 g
11419030 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12933.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Syringaldehyde has bioactive properties and is, therefore, used in pharmaceuticals, food, cosmetics, textiles, pulp and paper industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El siringaldehído tiene propiedades bioactivas y, por lo tanto, se utiliza en las industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética, textil, celulosa y papel.
Solubilidad
Muy poco soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente. Es sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-96-3
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00006943
Clave InChI KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Syringaldehyde
Punto de fusión 110°C to 113°C
Punto de ebullición 192°C to 193°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 784514
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9015
Información de solubilidad Very sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Syringaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringaldehyde