Learn More
Siringaldazina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16564194 1 g 1 g
16574194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16564194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14414-32-5 | C18H20N2O6 | 360.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14414-32-5
Fórmula molecular C18H20N2O6
Clave InChI MYNVJNZGTAVRJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringaldazine, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-hydrazine-1,2-diylidenebis methanylylidene bis 2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4-1e-e-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone
PubChem CID 5379425
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Syringaldazine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 209°C to 213°C
Color Verde a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
SMILES COC1=CC(=CNNC=C2C=C(C(=O)C(=C2)OC)OC)C=C(C1=O)OC
Nombre IUPAC 4-[[2-[(3,5-dimetoxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]hidracinil]metilideno]-2,6-dimetoxiciclohexa-2,5-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 360.366
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.36
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo cristalino fino