Learn More
SYP-5, MedChemExpress
Código de producto. 16499676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499676 50 mg 50 miligramos
16474416 100 mg 100 miligramos
16465857 5 mg 5 miligramos
16433128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100693
MedChemExpress SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SYP-5
CAS 1384268-04-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3
Peso molecular (g/mol) 312.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.38
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death