Learn More
Hellma™ Microplacas de cuarzo
Código de producto. 11729655
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11729655 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 11729655 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 73000944
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Proporciona resistencia química, transmisión UV, observación microscópica y estabilidad térmica. Las™ microplacas de cuarzo Hellma ofrecen muchas ventajas sobre sus contrapartes de plástico.
  • 96 pocillos
  • Incluso bien de base, menos que la longitud de onda de la luz
  • Cada pozo completamente líquido garantizado
Información de órdenes
dimColor
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Microplacas de 96 pocillos
Material Cuarzo sintético vidrio
N.° de pocillos 96
Volumen total del pocillo (métrico) 300 μl
Cantidad Unidad
Fondo (métrico) 12,58 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 6,6 mm