Learn More
TFA Dostmann™ Termohigrómetro analógico con anillo de latón
Código de producto. 10057641
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10057641 102 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10057641 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 45.2007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este termohigrómetro en forma de reloj de bolsillo clásico con bisel de latón es un instrumento de medición ideal para controlar el clima de la sala, manteniendo un ojo en la temperatura y la humedad y regulándolos con calefacción y ventilación dirigidas cuando los valores están fuera de los niveles de confort marcados.
  • Fabricado íntegramente en Alemania
  • Para un clima interior saludable
  • Higrómetro de precisión de pelo sintético
  • Carcasa con moldura de latón
  • Con niveles de confort marcados
  • No se necesitan pilas
Especificaciones
Material Plástico, latón
Montaje Pared
Longitud (métrico) 102 mm
Anchura (métrico) 35 mm
Altura (métrico) 113 mm
Diámetro exterior (métrico) 102 mm
Peso (métrico) 65 g
Incluye Manual de instrucciones