Learn More
PURUS™ Papel sintético para salas limpias
Código de producto. 15753579 Tienda Purus Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
Peso (métrico):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Cantidad:
250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
250 hojas/paq., 5 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 250
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Peso (métrico) Cantidad unitSize
15753579 Rosa A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15713579 Azul A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15743579 Verde A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15773579 Blanco A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15783579 Blanco A4 100 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15793579 Amarillo A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15763579 Blanco A4 105 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 250
15723579 Azul A3 80 gsm 250 hojas/paq., 5 paquetes/caja paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15753579 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor LCIK 2029C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel para salas limpias que destaca por su resistencia a la tracción. Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias, el papel PURUS™ para salas limpias proporciona una excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóne
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia al calor para mejorar la eficacia de la impresión y las copias
  • La tecnología patentada de unión produce niveles muy bajos de partículas, residuos no volátiles e iones extraíbles.
  • La exclusiva tecnología de corte de precisión garantiza unas dimensiones y una limpieza uniformes
  • Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
  • Reciclable
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Material Sintético
Color Rosa
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000
Papel normal Sí
Tipo de producto Papel para salas limpias
Cantidad 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
Tamaño A4
Peso (métrico) 80 gsm