Description
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia al calor para mejorar la eficacia de la impresión y las copias
- La tecnología patentada de unión produce niveles muy bajos de partículas, residuos no volátiles e iones extraíbles.
- La exclusiva tecnología de corte de precisión garantiza unas dimensiones y una limpieza uniformes
- Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
- Reciclable
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (Clase 10 a Clase 1000)
Spécification
Spécification
| Material | Sintético |
| Con renglones | No |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000 |
| Papel normal | Sí |
| Tipo de producto | Papel para salas limpias |
| Cantidad | 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja |
| Tamaño | A4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?