Learn More
Corning™ Synthegel™ Kit de matriz esferoide, 10 ml
Código de producto. 17962291 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
17962291 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17962291 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354789
Herramienta de investigación para cultivo de esferoides formados biológicamente en 3D de alto contenido con predicciones in vivo más precisas. La matriz tiene un gel más fuerte y una citocompatibilidad óptima para el cultivo de esferoides. El kit consta de una solución de nanofibras peptídicas de matriz esferoide y una Synthegel Solución X-Link.
  • La rigidez de la matriz se puede ajustar alterando la concentración de péptidos.
  • Péptido sintético purificado con pH neutro.
  • Las células se encapsulan en condiciones fisiológicas que imitan
  • Formación rápida de hidrogel (de 5 a 30 min)
  • Transferencia sol-gel reversible por fuerza de cizallamiento
  • Funciona con metodologías de cultivo celular estándar, factores de crecimiento y medios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO
Color Transparente
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2 y 8 °C.
Entorno de cultivo Temperatura ambiente
Descripción Synthegel™ Kit de matriz esferoide
Tipo de cultivo Cultivo celular 3D
Formulario Líquido
Tipo de producto Matriz extracelular
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Culture of cancer spheroids in a synthetic peptide hydrogel
pH Neutro
Línea de productos Hidrogel
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Matriz peptídica sintética