Learn More
Corning™ Synthegel™ Kit de matriz de suspensión 3D hiPSC, 16 ml
Código de producto. 17952291 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
16 mL
Tamaño de la unidad:
16 ml
17952291 16 mL 16 ml
1 options
Código de producto. 17952291 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354791
Potente bioherramienta para la fabricación a gran escala de esferoides fisiológicos de hiPSC 3D en un entorno de laboratorio. Después de la recolección, los esferoides se pueden usar directamente para diversas tareas posteriores, como la detección de fármacos, la bioimpresión para la ingeniería de tejidos y la diferenciación de células somáticas.
  • El kit consiste en un vial de Synthegel matriz de suspensión hiPSC, una solución de nanofibras para cultivo en suspensión 3D y un vial de Synthegel Solución X-Link
  • Requiere un vial de liofilizado Synthegel Mezcla de cultivo 3D hiPSC
  • La rigidez de la matriz se puede ajustar alterando la concentración de péptidos.
  • Péptido sintético purificado con pH neutro.
  • Las células se encapsulan en condiciones fisiológicas que imitan
  • Formación rápida de hidrogel (de 5 a 30 min)
  • Transferencia sol-gel reversible por fuerza de cizallamiento
  • Funciona con metodologías de cultivo celular estándar, factores de crecimiento y medios
  • Permite el crecimiento y el pase de hiPSC en formato 3D. El suplemento hiPSC Grow Mix proporciona un entorno completo para el cultivo 3D de hiPSC.
  • Permite el cultivo 3D de hiPSC en suspensión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Conservar de 2 a 8 °C
Entorno de cultivo Temperatura ambiente
Descripción Synthegel™ Kit de matriz de suspensión 3D hiPSC
Tipo de cultivo Cultivo celular 3D
Formulario Líquido
Tipo de producto Matriz extracelular
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) 3D suspension culture of hiPSC in a synthetic peptide hydrogel
pH Neutro
Línea de productos Hidrogel
Cantidad 16 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Matriz peptídica sintética