Learn More
Corning™ Synthegel™ Kit de matriz hiPSC 3D, 10 ml
Código de producto. 17942291 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
17942291 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17942291 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354787
Potente herramienta para la formación fisiológica de esferoides 3D de células madre pluripotentes inducidas por humanos (hiPSC) in vitro. Los esferoides hiPSC mantienen una alta viabilidad, pluripotencia y mantienen el potencial de diferenciación basado en múltiples biomarcadores.
  • El kit consta de un vial de Synthegel Solución de nanofibras de péptidos hiPSC 3D y un vial de Synthegel Solución X-Link
  • Requiere un vial de liofilizado. Synthegel Mezcla de cultivo 3D hiPSC
  • La rigidez de la matriz se puede ajustar alterando la concentración de péptidos.
  • Péptido sintético purificado con pH neutro.
  • Las células se encapsulan en condiciones fisiológicas que imitan
  • Formación rápida de hidrogel (de 5 a 30 min)
  • Transferencia sol-gel reversible por fuerza de cizallamiento
  • Funciona con metodologías de cultivo celular estándar, factores de crecimiento y medios
  • Permite el crecimiento y el pase de hiPSC en formato 3D
  • El suplemento hiPSC Grow Mix proporciona un entorno completo para el cultivo 3D de hiPSC.
  • Permite cultivos 3D de hiPSC incrustados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Conservar entre 2 y 8 °C.
Entorno de cultivo Temperatura ambiente
Descripción Synthegel™ 3D hiPSC Matrix Kit
Método de detección Cultivo celular 3D
Formulario Líquido
Tipo de producto Matriz extracelular
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Cultivo incrustado en 3D de hiPSC en un hidrogel peptídico sintético
pH Neutro
Línea de productos Hidrogel
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Matriz peptídica sintética