Descripción
- La rigidez de la matriz se puede ajustar alterando la concentración de péptidos.
- Péptido sintético purificado con pH neutro.
- Las células se encapsulan en condiciones fisiológicas que imitan
- Formación rápida de hidrogel (de 5 a 30 min)
- Transferencia sol-gel reversible por fuerza de cizallamiento
- Funciona con metodologías de cultivo celular estándar, factores de crecimiento y medios
- Permite el crecimiento y el pase de hiPSC en formato 3D
- El suplemento hiPSC Grow Mix proporciona un entorno completo para el cultivo 3D de hiPSC.
- Permite cultivos 3D de hiPSC incrustados y en suspensión
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Conservar entre 2 y 8 °C. |
| Descripción | 1 mg de suplemento de mezcla de cultivo de hiPSC |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular 3D |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Matriz extracelular |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con | Kits de matriz de cultivo 3D hiPSC |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Con definición química |