Learn More
Gibco™ Medio de crioconservación Synth-a-Freeze™
Código de producto. 10364330 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10364330 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10364330 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1254201
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio de crioconservación Synth-a-Freeze™
Synth-a-Freeze™ es un medio de criopresentación líquido y definido que conteniendo un 10 % de dimetilsulfóxido (DMSO) sin antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento, suero ni proteínas, y tamponado con HEPES y bicarbonato sódico. Synth-a-Freeze se ha pensado para congelar y almacenar una gran variedad de tipos de células de mamíferos, como los queratinocitos humanos, las células madre embrionarias, células madre neuronales y las células madre mesenquimales. No se debe utilizar para los melanocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula de queratinocitos, célula madre embrionaria, célula madre neuronal, célula madre mesenquimal
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para crioconservación
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, DMSO (10 %)
Línea de productos Gibco, Synth-a-Freeze
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Nivel de endotoxinas < 1 EU/ml
Grado de pureza o calidad Cualificado para una fabricación posterior
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C).