Learn More
Synta66, MedChemExpress
Descripción
Synta66 is an inhibitor of store-operated calcium entry channel Orai, which forms the pore of the CRAC channel, and used for the research of neurological disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Synta66 |
| CAS | 835904-51-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H17FN2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 77.5 mg/mL (219.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 352.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.36 |
| Mostrar más |