Descripción
- Utilice el convertidor de luz visible junto con un transiluminador UV para proporcionar una superficie blanca para visualizar geles de proteínas visibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Intensidad | Fijo |
| Longitud de onda | 302 nm |
| Descripción | UV (blanco) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas IG/UG y DG |
| Tipo | Placa convertidora |