Learn More
Syngene™ Pantalla de conversión de luz visible
Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas G:BOX
Sistemas IG/UG y DG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El convertidor de luz visible, en combinación con un transiluminador UV, proporciona una superficie blanca para visualizar geles de proteínas visibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Intensidad | Fijo |
| Longitud de onda | 302 nm |
| Descripción | UV (White) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas G:BOX |
| Tipo | Converter Plate |