Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para su uso en sistemas Syngene
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Transiluminador UV único |
| Tensión | 100/115/220/230 V |
| Intensity | Fijo |
| Wavelength | 302 nm |
| Tipo de iluminación | UV |