Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2530L
Código de producto. 12884018 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
364 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
12884018 364 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12884018 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor GX2530LE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El transiluminador UV 2530L de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
  • Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
  • Para su uso en sistemas Syngene™
  • Longitud de onda de 364 n m
Especificaciones
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (equipo) Para sistemas G:Box
Vataje 230 W
Área de filtración (métrica) 250 x 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 310 x 100 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz 230 W
Tamaño del filtro (métrico) 250 x 300 mm
Modelo Syngene 2530L
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 364 nm
Tipo de iluminación UV