Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para su uso en sistemas Syngene™
- Longitud de onda de 365/302 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Transiluminador UV |
| Para utilizar con (equipo) | Para sistemas G:Box |
| Vataje | 230 W |
| Área de filtración (métrica) | 200 x 200 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 310 x 100 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz 230 W |
| Tamaño del filtro (métrico) | 200 x 200 mm |
| Modelo | Syngene 2020LM |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Mostrar más |