Learn More
Synoptics™ Transiluminador con raíles de Syngene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13406573 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Área de filtración (métrica):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Área de filtración (métrica) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 unidad
1 options
Código de producto. 13406573 Proveedor Synoptics™ N.º de proveedor GE2020ME
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El transiluminador Slimline de Syngene se utiliza con sistemas Ingenius y Nugenius
  • Para su uso en sistemas Ingenius y Nugenius
  • Onda media: con raíles (sin cubierta)
  • 6 tubos
  • 20 x 20cm
  • 302nm
  • Requisitos eléctricos: 230V, 50Hz
transiluminador, UV, 302 nm
Especificaciones
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Altura (métrico) 8 cm
Fondo (métrico) 32 cm
Tipo de producto Transiluminador UV
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de geles, adquisición de imágenes de proteínas
Para utilizar con (equipo) Ingenius, Nugenius
Área de filtración (métrica) 20 x 20 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 25 x 8cm
Requisitos eléctricos 230 V
Tamaño del filtro (métrico) 20 x 20 cm
Modelo GE-2020m-E
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Fijo
Wavelength 302 nm
Tipo de iluminación Transiluminador UV