Descripción
- Se utiliza junto con el paquete de análisis de gel GeneTools.
- Seguimiento de la clasificación con campos definidos por el usuario.
- Capacidades de genotipado.
- Potente herramienta de búsqueda para la identificación rápida de pistas desconocidas.
- Producción de diagramas de análisis de conglomerados basados en parámetros definidos por el usuario.
- Tabla VNTR calculada instantáneamente para cualquier conjunto de datos.
- Matriz de similitud.
- Correspondencia de bandas con pistas individuales o compuestas.
- Identificación de marcadores de dominancia/codenominancia con interfaz a JoinMap.
- Los resultados de GeneDirectory crean diagramas de análisis de conglomerados.
- Correspondencia de bandas entre varios geles.
- Configuración de bibliotecas con datos de clasificación.
- Realice cuantificaciones comparativas.
- Comparta datos entre laboratorios colaboradores.
- Generación de informes de todas las instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Gbox de Syngene |
| Tipo de producto | Software Track Database |