Learn More
Syngene™ Tubo UV de onda media
Código de producto. 12873998 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Tamaño de la unidad
12873998 302 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12873998 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor MWT8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    42.56€ / paquete de 1
    Ahorro 7.24€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tubo UV de onda media para uso en transiluminadores UV.
  • Para usar con todos los GX y GE transiluminadores de modelos
  • longitud de onda de 302 nm
  • Onda media
Especificaciones
Base Style 2 pines
Llenado de gas Neón-mercurio
Fuente de luz UV
Lighting Life 3000 a 9000 horas.
Tensión 100/115/220/230 V
Vataje 50 W
Wavelength 302 nm
Peso (imperial) <1 lb.
Peso (métrico) <0.5 kg
Para utilizar con (equipo) Todos los transiluminadores de los modelos GX/GE
Tipo de producto Tubo UV de onda media