Descripción
- Opción de iluminación HILED para GBOX
- Unidades de iluminación: rojo, verde, azul e infrarrojos
- Incluye estativo y componentes electrónicos
HILED, multiplexing. Fluorescencia, inmunotransferencia
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Syngene |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencias con fluorescencia |
| Para utilizar con (equipo) | Gbox de Syngene |
| Cantidad | 1Each |
| Longitud de onda | Azul, verde, rojo, infrarrojos |
| Tipo de producto | HILEDS |