Learn More
Synoptics™ Pantalla de conversión de luz azul de Syngene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15799489 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
25 x 30cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15799489 25 x 30cm cada uno
1 options
Código de producto. 15799489 Proveedor Synoptics™ N.º de proveedor CONVERTBLUE2530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convierta la luz UV a luz azul para la adquisición de imágenes de colorantes de seguridad con los transiluminadores UV
  • Pantalla de conversión de luz UV a luz azul
  • Área de 25 x 30 cm
convertidor, UV a azul, pantalla azul
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Colorantes de seguridad
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Gbox de Syngene
Cantidad 1Each
Tamaño 25 x 30cm
Tipo de producto Pantalla de conversor