Learn More
Synephrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448996 100 mg 100 miligramos
16402356 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0132A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Synephrine (Oxedrine) hydrochloride, an alkaloid, is an α-adrenergic and β-adrenergic agonist derived from the Citrus aurantium. Synephrine hydrochloride is a sympathomimetic compound and can be used for weight loss.
Synephrine (Oxedrine) hydrochloride, an alkaloid, is an α-adrenergic and β-adrenergic agonist derived from the Citrus aurantium. Synephrine hydrochloride is a sympathomimetic compound and can be used for weight loss.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Synephrine hydrochloride
CAS 5985-28-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Oxedrine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (490.99 mM) ∣DMSO : ≥ 52 mg/mL (255.31 mM)
SMILES OC(C1=CC=C(O)C=C1)CNC.Cl
Peso molecular (g/mol) 203.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation