Learn More
Invitrogen™ Kit Simplex de sindecano de humano ProcartaPlex™
Código de producto. 17188875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17188875 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 17188875 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EPX01012233901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    268.73€ / paquete de 96
    Ahorro 80.27€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
El kit de sindecanos humanos Simplex ProcartaPlex mide la proteína sindecana y está diseñado para combinarse con otros kits Simplex para que pueda crear su propio panel multiplex que utilice tecnología Luminex xMAP para la detección o cuantificación de proteínas.
Cuando se combinan varios kits Simplex (es decir, cuando no se utiliza un panel multiplex preconfigurado), solo se necesita un kit de tampón (se vende por separado) para cada placa de ensayo, independientemente del tamaño del complejo.
Acerca de los ensayos ProcartaPlex para la plataforma Luminex
Los inmunoensayos ProcartaPlex se basan en los principios de un ensayo ELISA tipo sándwich, utilizando dos anticuerpos altamente específicos que se unen a diferentes epítopos de una proteína para cuantificar todas las dianas proteicas simultáneamente con un instrumento Luminex. Para los ensayos ProcartaPlex multiplex se requieren tan solo 25 µl de plasma o suero, o 50 µl de sobrenadante del cultivo celular, y solo se necesitan cuatro horas para obtener los resultados analizados.
  • Más resultados por muestra: mida varias proteínas diana simultáneamente en una sola muestra de 25–50 µl
  • Tecnología Luminex bien establecida: plataforma de multiplexing altamente referenciada para la detección y cuantificación de proteínas
Los ensayos de ProcartaPlex utilizan la tecnología Luminex Xmap (perfil multianalito) para la detección y cuantificación simultáneas de hasta 80 dianas proteicas en una sola muestra de plasma, suero, sobrenadantes de cultivo celular y otros fluidos corporales de 25–50 µl.
Los gránulos Luminex del ensayo ProcartaPlex se tiñen internamente con proporciones precisas de fluoróforos rojos e infrarrojos para crear firmas específicas que pueden identificarse mediante los sistemas de detección Luminex xMAP (por ejemplo, Luminex 200, FLEXMAP 3D y MAGPIX). Similar a un ELISA tipo sándwich, el ensayo ProcartaPlex utiliza pares de anticuerpos emparejados para identificar la proteína deseada. En un ensayo multiplex, cada gránulo espectralmente único se etiqueta con anticuerpos específicos para una sola proteína diana, y las proteínas vinculadas se identifican con anticuerpos biotinilados y estreptavidina–R-ficoeritrina (RPE). La conjugación de anticuerpos específicos de proteínas en un gránulo distinto permite el análisis de varios analitos en un solo pocillo.
La diferencia más significativa entre un ensayo ProcartaPlex y uno ELISA es que el anticuerpo de captura del ensayo ProcartaPlex se conjuga en un gránulo y no se adsorbe en el pocillo de la microplaca, por lo que los reactivos del ensayo ProcartaPlex flotan en la solución. Para la detección, el instrumento Luminex 200, por ejemplo, contiene dos láseres, uno para distinguir la firma espectral de cada partícula y el segundo para cuantificar la cantidad de fluorescencia RPE, que es proporcional a la cantidad de proteína presente en la muestra. Los ensayos multiplex de ProcartaPlex pueden elaborar el perfil de más proteínas diana utilizando una cantidad significativamente inferior de muestra en el mismo tiempo que se tarda en realizar un ELISA tipo sándwich tradicional.
Los paneles multiplex ProcartaPlex están disponibles en múltiples formatos en seis especies (humano, ratón, rata, primate no humano, porcino y canino).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit Simplex
Cantidad 96 pruebas
Especie Humano
Combinability Combinable
Tipo de esfera Sindecano [14]
Sensibilidad del ensayo Según lo determinado para el lote 1: 41,4 pg
Intervalo del ensayo Según lo determinado para el lote 1: De 13,82 a 56 600 pg/ml
Formato Kit Simplex
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™
génica sindecano 1
Alias de gen SDC; CD138; SYND1; sindecano
ID de gen (Entrez) 6382
Símbolo de gen SDC1
Línea de productos ProcartaPlex
Expresión Sindecano-1
Subtipo de proteína Antígeno CD138, proteoglicano sindecano 1
Tipo de muestra Sobrenadantes de cultivo celular, suero y plasma
Volumen de muestra Suero, plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
ID. de UniProt P18827
Contenido y almacenamiento
  • 1 vial de gránulos de captura (50X)
  • 1 vial de anticuerpos de detección biotinilada (50X)
  • 2 viales de mezcla estándar humana GvHD 1 (liofilizada)
  • Almacenar de 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Research Area Immunology, Oncology