missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Syndecan 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16528781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16528781 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16528781 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA595938

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ESRAELTSDK DMYLDNSSIE EASGVYPIDD DDYASASGSG ADEDVESPEL TTSRPLPKIL LTSAAPKVET TTLNIQNKIP AQTKSPEETD KEKVHLSDSE RKMDPAEEDT NVYTEKHSDS LFKRTE; Positive Samples: HeLa; Cellular Location: Membrane, Single-pass type I membrane protein.

Syndecans are heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) that are involved in cell adhesion, tissue morphogenesis, differentiation, and act as low affinity co-receptors of soluble growth factors. It is involved in the mitogenic activity and signaling of Granulocyte-Macrophage Colony-stimulating factor in osteoblasts, and has been shown to have a regulatory role in matrix assembly. Syndecan-2 is expressed at epithelial-mesenchymal interfaces, and prechondrogenic and preosteogenic mesenchymal condensations, which are areas of high morphogenetic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Syndecan 2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.86 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
génica SDC2
N.º de referencia del gen P34741, P43407
Alias de gen 4833414L08Rik; AA960457; CD362; cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1; fibroglycan; heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated; heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated (fibroglycan); heparan sulfate proteoglycan core protein; HSPG; Hspg1; Ryudocan/syndecan 2; Sdc2; SYND2; syndecan 2; syndecan proteoglycan 2; syndecan-2
Símbolos de los genes SDC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15529, 6383
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.