Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice Syncronis™
Código de producto. 11879262 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11879262 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11829262 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11839262 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11889262 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
11899262 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11809272 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11829272 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
11839272 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
11849272 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11839252 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11849252 100 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
11809252 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
13443949 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11557991 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11547991 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
11537991 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11879262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97005152130
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Maximice la reproducibilidad de cromatografía líquida y la productividad del laboratorio utilizando las columnas para LC de sílice Syncronis.
Optimice la reproducibilidad de las separaciones cromatográficas de fase normal con las columnas para LC de sílice Thermo Scientific™ Syncronis™. Medios de sílice con desactivación de base de gran pureza y superficie que garantizan separaciones de alta resolución de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Excelente reproducibilidad en cromatografía de fase normal
  • Sílice de la más alta calidad que garantiza un rendimiento para LC uniforme y predecible
  • Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
  • 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Fase normal
Fase Fase normal
Tipo de producto Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.