Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Código de producto. 16318656 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
20 mm
30 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16318656 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16328656 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16338656 30 mm 10 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16348656 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16358656 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16368656 30 mm 20 mm Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16378656 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16388656 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16398656 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16308666 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318666 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16328666 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16318656 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97505019023A
Obtenga una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para HPLC preparativas Syncronis HILIC que son problemáticas al utilizar columnas de fase inversa.
Mantenga separaciones uniformes y predecibles para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC para analitos polares e hidrófilos. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad opcional a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad alternativa
  • La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos.
  • Sin necesidad de par iónico ni derivatización.
  • Sensibilidad mejorada con detección por MS.
  • La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con La precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 887-020
Longitud (métrico) 20 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP Ninguno
Fase estacionaria Zwitterión
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 5%
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal No
Fase HILIC