Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Syncronis™ HILIC
Código de producto. 13473969 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
13473969 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
11809352 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11849352 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11859352 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
11889352 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11819362 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11829362 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11839362 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
11849362 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11859362 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 PCS
11899362 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
13463969 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13453969 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13443969 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
12385683 100 mm 3 mm 1,7 μm cada uno
12375683 100 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
12345683 50 mm 2,1 mm 1,7 μm cada uno
11574625 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
11554625 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 13473969 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 97503154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la reproducibilidad de cromatografía de líquidos y la productividad del laboratorio utilizando las columnas LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC.
Garantice separaciones uniformes y predecibles de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC de HILIC Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad alternativa a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Las fases móviles altamente orgánicas utilizadas con las fases de HILIC Syncronis facilitan una desolvatación eficaz en la detección de ESI-MS y una sensibilidad mejorada.
Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Selectividad alternativa
  • La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos
  • Sin necesidad de par iónico ni derivatización
Sensibilidad mejorada con detección por MS
  • La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
  • 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 320 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Zwitterión
Línea de productos Syncronis
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna HILIC
Fase HILIC
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.