Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas sinápticas Syn-PER™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
El reactivo de extracción de proteínas sinápticas Thermo Scientific™ Syn-PER es un reactivo de lisis celular patentado para el aislamiento eficaz de sinaptosomas que contienen proteínas sinápticas funcionales de tejido neuronal y neuronas cultivadas primarias.
Características destacadas:
Extracción eficiente: obtenga hasta 10 μg de proteína sináptica por miligramo de tejido neuronal o 4 μg de proteína sináptica por 35 mm de neuronas primarias cultivadas (106 células)
Formulación suave: aísle sinaptosomas viables, extraiga proteínas sinápticas nativas y preserve la integridad de la fosfoproteína
Procedimiento rápido: obtenga una suspensión sinaptosomal en menos de una hora
Protocolo simple: no requiere pasos de ultracentrifugación
Recomendada para:
Aislar los sinaptosomas funcionales para estudiar la liberación de neurotransmisores; extraer las proteínas presinápticas y posinápticas para identificar cambios en la composición y función de las proteínas en las sinapsis; conservar y estudiar los eventos de fosforilación de proteínas lábiles o transitorias asociados con las sinapsis
Specifications
Specifications
| Cantidad | 100 mL |
| Formato | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. |
| Línea de productos | Syn-PER |