Learn More
syn-2-piridinaaldoxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | syn-2-Pyridinealdoxime |
| CAS | 1193-96-0 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-Picolinaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, syn-2-Pyridine Aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+ |
| SMILES | O\N=C\c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | (NE)-N-(piridin-2-ilmetilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.048 |