Learn More
syn-2-Piridinaldoxima, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458290 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10644992 100 g Frasco de vidrio 100 g
10783275 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-96-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-96-0
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00167166
Clave InChI MTFJSAGADRTKCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
PubChem CID 6740772
Nombre IUPAC 2-(nitrosometilideno)-1H-piridina
SMILES ON=CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material syn-2-Pyridinealdoxime
Punto de fusión 110°C to 113°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, I, 288
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: may decompose,265g/L ethanol (20°C),31% in methanol- 18% in acetone (20°C),0.5% in toluene- 0.5% in gasoline (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • syn-2-Pyridinealdoxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.