Learn More
SymLine Tubos, FlexTube& FlexTube Pro
Código de producto. 10338169
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
FlexTube
FlexTube Pro
Tubo
Diámetro exterior (imperial):
0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm
0,63 a 0,66 in., 19.8 mm
16,0 a 16,9 mm
Longitud global (métrico):
600 mm
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10338169 Tubo 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m cada uno
15720189 FlexTube Pro 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 600 mm cada uno
15530275 FlexTube Pro 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1,5 m cada uno
15815237 FlexTube Pro 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 2,5 m cada uno
15896551 FlexTube Pro 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m cada uno
15889657 FlexTube 0,63 a 0,66 in., 19.8 mm 600 mm cada uno
15705223 FlexTube 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m cada uno
15606825 FlexTube 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1,5 m cada uno
15808622 FlexTube 0,63 a 0,66 in., 19.8 mm 25 m cada uno
10161160 Tubo 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m cada uno
10775051 Tubo 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m cada uno
10156694 Tubo 16,0 a 16,9 mm 1 m 1 metro
10785051 Tubo 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm 1 m 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10338169 Supplier SymLine Supplier No. 108016
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los dos sistemas de tubos más flexibles y adaptables para la eliminación segura de residuos de HPLC líquidos: Tubos de PTFE flexibles, ampliables y resistentes a productos químicos con un radio de flexión grande.
  • Fabricado con PTFE para la mejor resistencia química posible
  • Ajustable - fácil de instalar: Simplemente acorte el tubo según sea necesario y luego monte la conexión de tornillo optimizada y el sellado
  • Conductor electrostático < 106 (máximo) ohmios
  • Diámetro exterior de 16,9 mm o 19,8 mm
  • Disponible en 4 longitudes estándar diferentes de 600, 1200, 1500 y 2500 m.
  • FlexTube con pared interior en espiral o FlexTubePro con pared interior lisa
Specifications
Descripción Tubo de PTFE, conductor electrostático, negro, D.I. = 4 mm, D.E. = 6 mm, longitud = 1 m
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,52 a 0,54 in.
Diámetro interior (métrico) 13,4 a 13,9 mm
Material PTFE-EC
Diámetro exterior (imperial) 0,63 a 0,66 in., 16,0 a 16,9 mm
Longitud global (imperial) 39,3701 in
Longitud global (métrico) 1 m
Color Negro
Tipo de producto Tubo