Learn More
SYM2206, MedChemExpress
Código de producto. 16490058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490058 5 mg 5 miligramos
16437588 10 mg 10 miligramos
16433607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18689
MedChemExpress SYM2206 is a potent and non-competitive AMPA receptor antagonist, with an IC50 of 1.6 μM. SYM2206 blocks Nav1.6-mediated persistent currents.
SYM2206 is a potent and non-competitive AMPA receptor antagonist, with an IC50 of 1.6 μM. SYM2206 blocks Nav1.6-mediated persistent currents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SYM2206
CAS 173952-44-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (272.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C(C=C4C(OCO4)=C3)C1C)NCCC
Peso molecular (g/mol) 366.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation