Learn More
Tricloruro de Espermidina sym-Homo, TRC
Código de producto. 30400750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400750 50 mg
30401825 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH62500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189340-78-1
Fórmula molecular C8H21N3•3HCl
Peso molecular (g/mol) 159.2733646
Sinónimo N1-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine Trihydrochloride, 4,4'-Diaminodibutylamine Trihydrochloride, 4,4'-Iminobis[butylamine] Trihydrochloride, Bis-(4-aminobutyl)amine Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-butanediamine Trihydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-1,4-diaminobutane Trihydrochloride, sym-Homospermidine Trihydrochloride
SMILES C(CCNCCCCN)CN.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sym-Homo Spermidine Trihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H21N3.3ClH/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10;;;/h11H,1-10H2;3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1036
Porcentaje de pureza >95%