Learn More
sim-Difenilcarbazida, 98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10437000 100 g Frasco de vidrio 100 g
10427000 25 g Frasco de vidrio 25 g
11925661 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158841000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-22-7
Fórmula molecular C13H14N4O
Peso molecular (g/mol) 242.28
Clave InChI KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
Nombre IUPAC 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material sym-Diphenylcarbazide
Punto de fusión 173.0°C to 176.0°C
Color Beige a rosa
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 15,292
Sensibilidad (to chromate) passes test
Índice Merck 15,3352
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo o escamas