Learn More
SYM 2081, MedChemExpress
Código de producto. 16456057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16456057 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16456057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101310
MedChemExpress SYM 2081 is a high-affinity ligand and potent, selective agonist of kainate receptors, inhibits [3H]-kainate binding with an IC50 of 35 nM, almost 3000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively.
SYM 2081 is a high-affinity ligand and potent, selective agonist of kainate receptors, inhibits [3H]-kainate binding with an IC50 of 35 nM, almost 3000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SYM 2081
Forma física Powder
CAS 31137-74-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
SMILES N[C@@H](C[C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 161.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97.0%