Learn More
(+)-Sylvatesmin, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (+)-Sylvatesmin |
| CAS | 487-39-8 |
| Fórmula molecular | C21 H24 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[(1S,3aR,4R,6aR)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1-yl]-2-methoxyphenol, (+)-Phillygenin, (+)-Phylligenin, Epipinoresinol Methyl Ether, Forsythigenol, Phillygenin, Phillygenol, Phillyrin aglycone, Sylvatesmin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-26-20(14(15)10-27-21)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h4-9,14-15,20-22H,10-11H2,1-3H3/t14-,15-,20+,21-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)[C@@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4 |
| Nombre IUPAC | 4-[(3S,3aR,6R,6aR)-6-(3,4-dimetoxifenil)-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrofuro[3,4-c]furan-3-il]-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 372.412 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.157 |