Learn More
Inhibidor de la Syk
Código de producto. 15456299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456299 1 mg 1 miligramo
15446299 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64281.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622387-85-3
Fórmula molecular C18H15N3O3S
Sinónimo Inhibidor de la tirosina cinasa del bazo
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Naranja oscuro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Compuesto de oxindol permeable a las células que actúa como un inhibidor potente y reversible de la Syk y competitivo de ATP
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.40
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Formulario Solid